5-Bromo-2-(difluoromethoxy)nitrobenzene 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₄BrF₂NO₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD18390955 Numéro CAS: 1261552-41-3 |