Imprimer
3-Bromo-2-(difluoromethoxy)nitrobenzene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC501873-1G PC501873-250MG PC501873-5G
APOSPC501873-1GEA 58 EUR
APOSPC501873-1G APOSPC501873-250MG APOSPC501873-5G
3-Bromo-2-(difluoromethoxy)nitrobenzene
3-Bromo-2-(difluoromethoxy)nitrobenzene
Formule: C₇H₄BrF₂NO₃
Poids moléculaire: 268.012 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18390951
Numéro CAS: 259243-49-7