Imprimer
3-Bromo-2,5-difluorobenzaldehyde 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC501860-1G PC501860-250MG
APOSPC501860-1GEA 270 EUR
APOSPC501860-1G APOSPC501860-250MG
3-Bromo-2,5-difluorobenzaldehyde 97%
3-Bromo-2,5-difluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₃BrF₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26401549
Numéro CAS: 112279-64-8