Imprimer
2-Bromo-3,5-difluorobenzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC501854-1G PC501854-5G PC501854-25G
APOSPC501854-1GEA 21.9 EUR
APOSPC501854-1G APOSPC501854-5G APOSPC501854-25G
2-Bromo-3,5-difluorobenzoic acid
2-Bromo-3,5-difluorobenzoic acid
Formule: C₇H₃BrF₂O₂
Poids moléculaire: 236.998 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09835211
Numéro CAS: 651027-01-9