Imprimer
4-Bromo-2,5-difluorobenzyl bromide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC501849-1G PC501849-250MG PC501849-5G
APOSPC501849-1GEA 731 EUR
APOSPC501849-1G APOSPC501849-250MG APOSPC501849-5G
4-Bromo-2,5-difluorobenzyl bromide
4-Bromo-2,5-difluorobenzyl bromide
Formule: C₇H₄Br₂F₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11847141
Numéro CAS: 486460-10-0
UN: 3261
ADR: 8,III