Imprimer
2-Bromo-3,4-difluorobenzonitrile 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC501846-1G PC501846-5G PC501846-25G
APOSPC501846-1GEA 23 EUR
APOSPC501846-1G APOSPC501846-5G APOSPC501846-25G
2-Bromo-3,4-difluorobenzonitrile 95%
2-Bromo-3,4-difluorobenzonitrile
Formule: C₇H₂BrF₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22490573
Numéro CAS: 1517611-20-9