Imprimer
3-Bromo-2,5-difluorobenzoic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC501845-1G PC501845-250MG PC501845-5G
APOSPC501845-1GEA 219 EUR
APOSPC501845-1G APOSPC501845-250MG APOSPC501845-5G
3-Bromo-2,5-difluorobenzoic acid 95%
3-Bromo-2,5-difluorobenzoic acid
Formule: C₇H₃BrF₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24107184
Numéro CAS: 1520538-81-1