2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzonitrile
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₂BrClFN Poids moléculaire: 234.453 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD28141935 Numéro CAS: 1823576-81-3 |