Imprimer
2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzyl alcohol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC501833-1G PC501833-5G
APOSPC501833-1GEA 265 EUR
APOSPC501833-1G APOSPC501833-5G
2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzyl alcohol
2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzyl alcohol
Formule: C₇H₅BrClFO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28141932
Numéro CAS: 1823576-75-5