Imprimer
2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzeneboronic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Bromo-3-chloro-6-fluorophenylboronic acid, (2-Bromo-3-chloro-6-fluorophenyl)boronic acid
PC501827-10G PC501827-1G PC501827-5G
APOSPC501827-10GEA 405 EUR
APOSPC501827-10G APOSPC501827-1G APOSPC501827-5G
2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzeneboronic acid 95%
2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzeneboronic acid
Formule: C₆H₄BBrClFO₂
Poids moléculaire: 253.261 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11505067
Numéro CAS: 1451392-82-7