Imprimer
2-Bromo-3-chloro-6-fluoroaniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC501802-1G PC501802-250MG
APOSPC501802-1GEA 582 EUR
APOSPC501802-1G APOSPC501802-250MG
2-Bromo-3-chloro-6-fluoroaniline
2-Bromo-3-chloro-6-fluoroaniline
Formule: C₆H₄BrClFN
Poids moléculaire: 224.458 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD29037263
Numéro CAS: 1694842-86-8