Imprimer
2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzyl bromide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC501782-1G PC501782-5G PC501782-250MG
APOSPC501782-1GEA 708 EUR
APOSPC501782-1G APOSPC501782-5G APOSPC501782-250MG
2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzyl bromide
2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzyl bromide
Formule: C₇H₄Br₂ClF
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28141933
Numéro CAS: 1823559-40-5
UN: 3261
ADR: 8,III