Imprimer
2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC501768-1G PC501768-250MG
APOSPC501768-1GEA 574 EUR
APOSPC501768-1G APOSPC501768-250MG
2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzoic acid
2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzoic acid
Formule: C₇H₃BrClFO₂
Poids moléculaire: 253.453 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28141929
Numéro CAS: 1805575-76-1