4-Bromo-3-(difluoromethoxy)nitrobenzene 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1-Bromo-2-(difluoromethoxy)-4-nitrobenzene
Formule:
C₇H₄BrF₂NO₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD15526849 Numéro CAS: 835633-47-1 |