Imprimer
2-Bromo-3-chloro-6-fluoroiodobenzene 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Bromo-1-chloro-4-fluoro-3-iodobenzene
PC501764-1G PC501764-250MG PC501764-5G
APOSPC501764-1GEA 575 EUR
APOSPC501764-1G APOSPC501764-250MG APOSPC501764-5G
2-Bromo-3-chloro-6-fluoroiodobenzene 95%
2-Bromo-3-chloro-6-fluoroiodobenzene
Formule: C₆H₂BrClFI
Poids moléculaire: 335.34 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29037266
Numéro CAS: 1935178-59-8