Imprimer
4’-Bromo-2’-fluoro-6’-methoxyacetophenone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC501761-1G PC501761-250MG
APOSPC501761-1GEA 754 EUR
APOSPC501761-1G APOSPC501761-250MG
4’-Bromo-2’-fluoro-6’-methoxyacetophenone
4’-Bromo-2’-fluoro-6’-methoxyacetophenone
Formule: C₉H₈BrFO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22570394
Numéro CAS: 1822786-35-5