2-Bromo-5-(difluoromethoxy)aniline 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₆BrF₂NO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD18390858 Numéro CAS: 1261875-41-5 |