Imprimer
3-Bromo-2-(difluoromethoxy)aniline 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC501742-1G PC501742-250MG
APOSPC501742-1GEA 522 EUR
APOSPC501742-1G APOSPC501742-250MG
3-Bromo-2-(difluoromethoxy)aniline 95%
3-Bromo-2-(difluoromethoxy)aniline
Formule: C₇H₆BrF₂NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18390859
Numéro CAS: 259243-50-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III