Imprimer
5-Bromo-2-(difluoromethoxy)aniline 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC501704-1G PC501704-250MG PC501704-5G
APOSPC501704-1GEA 335 EUR
APOSPC501704-1G APOSPC501704-250MG APOSPC501704-5G
5-Bromo-2-(difluoromethoxy)aniline 95%
5-Bromo-2-(difluoromethoxy)aniline
Formule: C₇H₆BrF₂NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15526767
Numéro CAS: 1258650-63-3