Imprimer
3-Bromo-2,4-difluorobenzyl bromide 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC501703-1G PC501703-250MG
APOSPC501703-1GEA 783 EUR
APOSPC501703-1G APOSPC501703-250MG
3-Bromo-2,4-difluorobenzyl bromide 95%
3-Bromo-2,4-difluorobenzyl bromide
Formule: C₇H₄Br₂F₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28737920
Numéro CAS: 1805583-89-4
UN: 3265
ADR: 8,III