Imprimer
4-Bromo-3-(difluoromethoxy)aniline 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC501694-1G PC501694-250MG PC501694-5G
APOSPC501694-1GEA 783 EUR
APOSPC501694-1G APOSPC501694-250MG APOSPC501694-5G
4-Bromo-3-(difluoromethoxy)aniline 95%
4-Bromo-3-(difluoromethoxy)aniline
Formule: C₇H₆BrF₂NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18390862
Numéro CAS: 87967-37-1