Imprimer
7-Bromo-6-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC501692-1G PC501692-250MG
APOSPC501692-1GEA 574 EUR
APOSPC501692-1G APOSPC501692-250MG
7-Bromo-6-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
7-Bromo-6-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₄BrFO₂S
Poids moléculaire: 275.094 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28967912
Numéro CAS: 1781503-02-3