Imprimer

4-(Pentafluorothio)benzeneboronic acid, pinacol ester 95%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

PC501675-1G PC501675-5G
APOSPC501675-1GEA 575 EUR
APOSPC501675-1G APOSPC501675-5G
4-(Pentafluorothio)benzeneboronic acid, pinacol ester 95%
Formule: C₁₂H₁₆BF₅O₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20489194
Numéro CAS: 1286278-34-9

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR