Imprimer
3-Fluoro-5-formylbenzoic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC501671-1G PC501671-250MG PC501671-5G
APOSPC501671-1GEA 75.4 EUR
APOSPC501671-1G APOSPC501671-250MG APOSPC501671-5G
3-Fluoro-5-formylbenzoic acid 95%
3-Fluoro-5-formylbenzoic acid
Formule: C₈H₅FO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22544368
Numéro CAS: 1289005-85-1