Imprimer
Methyl 3-fluoro-2-formylbenzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC501662-1G PC501662-250MG
APOSPC501662-1GEA 435 EUR
APOSPC501662-1G APOSPC501662-250MG
Methyl 3-fluoro-2-formylbenzoate
Methyl 3-fluoro-2-formylbenzoate
Formule: C₉H₇FO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24685410
Numéro CAS: 97711-50-7