2-Bromo-4,6-difluorobenzyl alcohol
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₅BrF₂O Point de fusion: 43 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD28737914 Numéro CAS: 1807071-21-1 |