Imprimer
2-Fluoro-6-formylbenzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC501654-1G PC501654-250MG PC501654-5G
APOSPC501654-1GEA 594 EUR
APOSPC501654-1G APOSPC501654-250MG APOSPC501654-5G
2-Fluoro-6-formylbenzoic acid
2-Fluoro-6-formylbenzoic acid
Exists in equilibrium with cyclised form - 7-fluoro-3-hydroxy-2-benzofuran-1(3H)-one
Formule: C₈H₅FO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28357171
Numéro CAS: 1289266-50-7