2-Fluoro-3-nitrobenzenesulphonamide 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₆H₅FN₂O₄S Poids moléculaire: 220.178 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD28798466 Numéro CAS: 1804044-62-9 |