Imprimer
Methyl 2-bromo-4,6-difluorobenzoate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC501649-1G PC501649-250MG
APOSPC501649-1GEA 248 EUR
APOSPC501649-1G APOSPC501649-250MG
Methyl 2-bromo-4,6-difluorobenzoate 97%
Methyl 2-bromo-4,6-difluorobenzoate
Formule: C₈H₅BrF₂O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18642939
Numéro CAS: 1379336-54-5