Imprimer
3-Fluoro-5-nitrobenzenesulphonyl chloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC501631-1G PC501631-250MG
APOSPC501631-1GEA 1640 EUR
APOSPC501631-1G APOSPC501631-250MG
3-Fluoro-5-nitrobenzenesulphonyl chloride 95%
3-Fluoro-5-nitrobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₃ClFNO₄S
Point d'ébullition: 136…138 °C
Point de fusion: 45 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12197272
Numéro CAS: 1193388-16-7
UN: 3261
ADR: 8,III