Imprimer
2-Bromo-6-fluoroacridine-9-carbonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC50163-1G PC50163-250MG PC50163-5G
APOSPC50163-1GEA 108 EUR
APOSPC50163-1G APOSPC50163-250MG APOSPC50163-5G
2-Bromo-6-fluoroacridine-9-carbonitrile
2-Bromo-6-fluoroacridine-9-carbonitrile
Formule: C₁₄H₆BrFN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32066870
Numéro CAS: 2375008-66-3