Imprimer
Methyl 2-fluoro-3-formylbenzoate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC501624-1G PC501624-5G
APOSPC501624-1GEA 384 EUR
APOSPC501624-1G APOSPC501624-5G
Methyl 2-fluoro-3-formylbenzoate 98%
Methyl 2-fluoro-3-formylbenzoate
Formule: C₉H₇FO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24447977
Numéro CAS: 1262419-96-4