Imprimer
3-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzoic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzoic Acid
PC501619-100MG PC501619-1G PC501619-250MG
APOSPC501619-100MGEA 49.3 EUR
APOSPC501619-100MG APOSPC501619-1G APOSPC501619-250MG
3-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzoic acid 97%
3-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₇FO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20659871
Numéro CAS: 816449-67-9