Imprimer
2,2-Difluoro-4-iodo-1,3-benzodioxole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2,2-Difluoro-4-iodobenzo[d][1,3]dioxole
PC501617-1G PC501617-5G
APOSPC501617-1GEA 245 EUR
APOSPC501617-1G APOSPC501617-5G
2,2-Difluoro-4-iodo-1,3-benzodioxole
2,2-Difluoro-4-iodo-1,3-benzodioxole
Formule: C₇H₃F₂IO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17016040
Numéro CAS: 531508-54-0