Imprimer
Methyl 4-fluoro-3-formylbenzoate 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC501605-1G PC501605-250MG PC501605-5G
APOSPC501605-1GEA 95.7 EUR
APOSPC501605-1G APOSPC501605-250MG APOSPC501605-5G
Methyl 4-fluoro-3-formylbenzoate 99%
Methyl 4-fluoro-3-formylbenzoate
Formule: C₉H₇FO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16036861
Numéro CAS: 1093865-65-6