Imprimer
5-Fluoro-2-formylbenzoic acid 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC501602-1G PC501602-250MG PC501602-5G
APOSPC501602-1GEA 166 EUR
APOSPC501602-1G APOSPC501602-250MG APOSPC501602-5G
5-Fluoro-2-formylbenzoic acid 99%
5-Fluoro-2-formylbenzoic acid
Exists in equilibrium with cyclised form - 6-fluoro-3-hydroxy-2-benzofuran-1(3H)-one
Formule: C₈H₅FO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11053106
Numéro CAS: 920481-01-2