Imprimer

2-Bromo-4,6-difluorobenzaldehyde, tech

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

PC501584-1G PC501584-250MG PC501584-5G
APOSPC501584-1GEA 270 EUR
APOSPC501584-1G APOSPC501584-250MG APOSPC501584-5G
2-Bromo-4,6-difluorobenzaldehyde, tech
2-Bromo-4,6-difluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₃BrF₂O
Poids moléculaire: 220.999 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18642940
Numéro CAS: 154650-59-6

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR