Imprimer
2-Fluoro-3-formylbenzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC501578-1G PC501578-250MG
APOSPC501578-1GEA 275 EUR
APOSPC501578-1G APOSPC501578-250MG
2-Fluoro-3-formylbenzoic acid
2-Fluoro-3-formylbenzoic acid
Formule: C₈H₅FO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20526383
Numéro CAS: 1289043-16-8