Imprimer
2-Bromo-6-fluoro-4-methylaniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC501576-1G PC501576-5G
APOSPC501576-1GEA 183 EUR
APOSPC501576-1G APOSPC501576-5G
2-Bromo-6-fluoro-4-methylaniline
2-Bromo-6-fluoro-4-methylaniline
Formule: C₇H₇BrFN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07780634
Numéro CAS: 18349-09-2