Methyl 3-fluoro-4-(hydroxymethyl)benzoate 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₉FO₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09836511 Numéro CAS: 937636-18-5 |