Imprimer
2-Bromo-4,6-difluorobenzoic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC501567-10G PC501567-1G PC501567-5G
APOSPC501567-10GEA 1160 EUR
APOSPC501567-10G APOSPC501567-1G APOSPC501567-5G
2-Bromo-4,6-difluorobenzoic acid 95%
2-Bromo-4,6-difluorobenzoic acid
Formule: C₇H₃BrF₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23713104
Numéro CAS: 651026-99-2