Imprimer
2-Bromo-4,6-difluorobenzyl bromide 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC501557-1G PC501557-250MG
APOSPC501557-1GEA 203 EUR
APOSPC501557-1G APOSPC501557-250MG
2-Bromo-4,6-difluorobenzyl bromide 95%
2-Bromo-4,6-difluorobenzyl bromide
Formule: C₇H₄Br₂F₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28737919
Numéro CAS: 1807193-40-3
UN: 3261
ADR: 8,III