Imprimer
Methyl 3-fluoro-4-formylbenzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC501528-10G PC501528-1G PC501528-5G
APOSPC501528-10GEA 793 EUR
APOSPC501528-10G APOSPC501528-1G APOSPC501528-5G
Methyl 3-fluoro-4-formylbenzoate
Methyl 3-fluoro-4-formylbenzoate
Formule: C₉H₇FO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16036860
Numéro CAS: 74733-25-8