Imprimer
2-Fluoro-4-nitrobenzenesulphonyl chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC501516-1G PC501516-250MG PC501516-5G
APOSPC501516-1GEA 85.7 EUR
APOSPC501516-1G APOSPC501516-250MG APOSPC501516-5G
2-Fluoro-4-nitrobenzenesulphonyl chloride
2-Fluoro-4-nitrobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₃ClFNO₄S
Point d'ébullition: 145 °C
Point de fusion: 69…70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11858095
Numéro CAS: 1146290-36-9
UN: 3261
ADR: 8,II