Imprimer
3,5-Difluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC501509-1G PC501509-250MG PC501509-5G
APOSPC501509-1GEA 139 EUR
APOSPC501509-1G APOSPC501509-250MG APOSPC501509-5G
3,5-Difluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene 99%
3,5-Difluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene
Formule: C₇H₃F₅O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22581043
Numéro CAS: 1404194-50-8
UN: 1993
ADR: 3,II