2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₈H₄BrF₅ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD28515367 Numéro CAS: 493038-91-8 UN: 3265 ADR: 8,III |