5-Iodo-2-(trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₃F₃INO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD28515363 Numéro CAS: 1929606-72-3 |