Imprimer
Methyl 2-fluoro-3-iodobenzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC501473-1G PC501473-5G PC501473-25G
APOSPC501473-1GEA 71.2 EUR
APOSPC501473-1G APOSPC501473-5G APOSPC501473-25G
Methyl 2-fluoro-3-iodobenzoate
Methyl 2-fluoro-3-iodobenzoate
Formule: C₈H₆FIO₂
Poids moléculaire: 280.035 g/mol
Point d'ébullition: 67…69 °C (2 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12032199
Numéro CAS: 1260830-14-5