Imprimer
Methyl 4-(bromomethyl)-3-fluorobenzoate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC501461-1G PC501461-5G
APOSPC501461-1GEA 81.2 EUR
APOSPC501461-1G APOSPC501461-5G
Methyl 4-(bromomethyl)-3-fluorobenzoate 95%
Methyl 4-(bromomethyl)-3-fluorobenzoate
Formule: C₉H₈BrFO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00273345
Numéro CAS: 128577-47-9