Imprimer
2-Bromo-3-fluoro-4-iodoaniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC501459-1G PC501459-250MG PC501459-5G
APOSPC501459-1GEA 473 EUR
APOSPC501459-1G APOSPC501459-250MG APOSPC501459-5G
2-Bromo-3-fluoro-4-iodoaniline
2-Bromo-3-fluoro-4-iodoaniline
Formule: C₆H₄BrFIN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28397846
Numéro CAS: 1936364-85-0